Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor según Thielepape
Código de producto. 10274241
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10274241 250 mL cada uno
10040241 150 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274241 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05405149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    229.37€ / paquete de 1
    Ahorro 111.63€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezales de extractor según Thielepape
  • Con llave de paso NS de 2 vías
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta cónica estándar NS 45/40