Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor según Soxhlet con brida
Código de producto. 10408602
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10408602 2 L cada uno
1 options
Código de producto. 10408602 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05367201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00€
    407.91€ / paquete de 1
    Ahorro 193.09€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con brida LF 100
  • Capacidad: 2.000 mL
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Paquete: 1 unidad
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L