Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extracción según Soxhlet
Descripción
- Cabezales de extractor conforme a DIN 12602
- Con cono NS 29/32
- Disponible con/sin llave de paso NS
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta cónica estándar | NS 34/35 |