Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extracción según Soxhlet
Descripción
- Cabezales de extractor conforme a DIN 12602
- Disponible con/sin llave de paso NS
- Hecho de DURAN™ tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta cónica estándar | NS 60/46 |