Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor según Soxhlet
Código de producto. 10634202
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10634202 2 L cada uno
1 options
Código de producto. 10634202 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05367073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    833.31€ / paquete de 1
    Ahorro 326.69€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con brida LF 100
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Tapa de brida plana LF100 cuello central NS 45/40
  • Pinza para LF100
  • Condensador Dimroth con cono
  • Con conectores de rosca GL 14
  • Capacidad del matraz de fondo redondo: 2000 ml NS 29/32
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Incluye Reborde