Learn More
asecos™ Unidad de extracción
Código de producto. 10686644 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo exterior (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10686644 400 mm cada uno
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 10686644 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14218
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared – listo para enchufar, instalación fácil y rápida
Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared – Listo para enchufar, instalación fácil y rápida
Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
  • Con cable de conexión y cable de alimentación
  • Accesorio de conexión DN 75
  • ATEX conforme: C` II 3/-G Ex c llC T4
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Fondo exterior (métrico) 400 mm
Descripción Unidad de extracción
Dimensiones (Pr x An x Al) 400 x 200 x 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
Para utilizar con (equipo) Para armarios altos
Altura exterior (métrico) 200 mm
Modelo HF.EA.8677.
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 10,1 kg
Anchura exterior (métrico) 200 mm
Tipo de producto Unidad de extracción