Learn More
asecos™ Unidad de aire de escape
Código de producto. 15319254 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para armarios bajo mesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15319254 Para armarios bajo mesa cada uno
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15319254 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 24315
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Módulo de extracción asecos modelo HF.EA.23866 con monitorización del aire de escape (para montaje en pared) para armarios bajo mesa
Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared – Listo para enchufar, instalación fácil y rápida
Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
  • Con cable de conexión y cable de alimentación
  • Accesorio de conexión DN 75
  • ATEX conforme: C' II 3/-G Ex c llC T4
Con control de extracción de aire
  • Detector de fugas de presión integrado
  • El LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se ilumina
Para montaje en pared
  • Incluye soporte de instalación, manguera flexible, pinzas de manguera y material de instalación
Las unidades de extracción para armarios bajo mesa se diseñaron especialmente para las condiciones de presión y los flujos volumétricos de armarios de almacenamiento de seguridad con un pequeño volumen interno.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Fondo exterior (métrico) 200 mm
Descripción Unidad de aire de escape
Dimensiones (Pr x An x Al) 200 mm x 400 mm x 340 mm
Para utilizar con (aplicación) Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
Para utilizar con (equipo) Para armarios bajo mesa
Altura exterior (métrico) 340 mm
Modelo HF.EA.23866
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 12 kg
Anchura exterior (métrico) 400 mm
Tipo de producto Unidad de aire de escape