Learn More
asecos™ Unidad de extracción
Código de producto. 13433887 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armarios altos
Gabinetes de batería
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13433887 Armarios altos cada uno
15967826 Gabinetes de batería cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13433887 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 16454
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para la instalación en armarios con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial
  • Unidades/módulos de extracción para instalación en armario o montaje en pared – Listo para enchufar, instalación fácil y rápida
  • Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Ruido muy bajo, ideal para instalación directa en el lugar de trabajo
  • Con cable de conexión y cable de alimentación
  • Accesorio de conexión DN 75
  • ATEX conforme: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Con control de extracción de aire
    • Detector de fugas de presión integrado
    • El LED verde se apaga en caso de fallo y el LED rojo se ilumina
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 400 mm
Descripción Para la instalación en el armario con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial, conformidad con CE: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, a prueba de explosiones, extracción de: Zona EX 2/instalación: fuera de cualquier zona EX
Dimensiones (Pr x An x Al) 400 x 200 x 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Unidad de extracción para instalación en armario (lista para conectar, instalación sencilla y rápida)
Para utilizar con (equipo) Armarios altos
Altura exterior (métrico) 200 mm
Modelo HF.EA.17447.
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Peso (métrico) 11 kg
Anchura exterior (métrico) 200 mm
Material Acero
Tipo de producto Unidad de extracción