Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles Porosity 0
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05405249
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Dedales de extracción
- Inserto de vidrio con orificios para sólidos
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
250 mL | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
0 |