Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cartuchos de extracción
Código de producto. 10274051
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10274051 250 mL cada uno
10243911 100 mL cada uno
10644392 70 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10274051 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05431203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    44.72€ / paquete de 1
    Ahorro 24.28€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dedales de extracción
  • Inserto de vidrio con orificios para sólidos
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)