Learn More
Asecos™ Módulo de extracción
Código de producto. 15816234 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armarios de almacenamiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15816234 Armarios de almacenamiento de seguridad cada uno
1 options
Código de producto. 15816234 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 8678
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para la ventilación técnica de hasta 4 armarios de almacenamiento de seguridad.
  • Se puede montar en pared
  • Fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Con control del aire de escape
  • Conformidad CE
  • A prueba de explosiones, ATEX etiqueta: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 375 x 600 x 600 mm
Para utilizar con (aplicación) Ventilación técnica
Para utilizar con (equipo) Armarios de almacenamiento de seguridad
Peso (métrico) 25 kg
Material Acero
Tipo de producto Unidad de aire de escape