Learn More
Daniels Healthcare™ Cubos de polipropileno para objetos extra afilados
Código de producto. 12973485
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12973485 8,5 L paquete de 15
1 options
Código de producto. 12973485 Proveedor Daniels Healthcare™ N.º de proveedor DD580YL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los cubos de polipropileno para objetos extra afilados Daniels Healthcare™ son una solución ideal para la gestión de objetos afilados en zonas de alto acceso público.
  • La exclusiva cámara giratoria ayuda a evitar la retirada de contenidos
  • La cámara giratoria ofrece una advertencia completa que ayuda a superar los riesgos relacionados con el llenado excesivo
  • Asegúrese de que la posición del cliente es segura
  • El asa de tipo cubo resistente permite un transporte sencillo y seguro
  • El contenedor está fabricado de conformidad con BS EN ISO 23907
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8,5 L
Certificaciones/conformidad BS EN ISO 23907
Color Amarillo
Dimensiones (L x An) 198 x 78 mm
Longitud (métrico) 198 mm
Cantidad Paquete de 15
Anchura (métrico) 78 mm
Incluye Tapón
Para utilizar con (aplicación) Para la gestión de objetos punzantes en áreas de alto acceso público