Descripción
Este paquete incluye reactivos suplementarios para su uso con el kit Ultra de ADN/ARN MagMAX FFPE (n.° de cat. A31881). Estos reactivos adicionales consisten en un tampón de digestión de proteasa, una solución de unión y un tampón de lavado de ADN, y se utilizan específicamente para procesar secciones de > 40 um. Para más detalles, vea la guía del usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 10 ml de tampón de digestión de proteasa, almacenar a temperatura ambiente • 38,5 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente • 38,5 ml de tampón de lavado de ADN, almacenar (a temperatura ambiente) |
| Tipo de muestra | FFPE, Muestras fijas |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, RT-PCR (punto final), PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Reactivo Ultra de ADN/ARN FFPE |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente. |
| Objetivo | ADN genómico, ARN total |