Learn More
Globe Scientific Pipetas de transferencia extra largas
Código de producto. 31923822 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
23 mL
Tipo de empaquetado:
100/Pk., 10 Pk/Cs.
100/caja
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Envuelta individualmente, 100/Cs.
Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 400
paquete de 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
31923822 6 mL Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs. paquete de 400
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 5000
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. paquete de 400
31923689 23 mL 100/caja paquete de 100
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. paquete de 1000
31922698 23 mL Envuelta individualmente, 100/Cs. paquete de 100
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31923822 Supplier Globe Scientific Supplier No. 139038
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estas pipetas son ideales para meter la mano en botellas grandes, recipientes de orina 24 horas, tarros y cilindros.
  • Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Embalaje: Las pipetas de transferencia no estériles de Globe Scientific vienen empaquetadas en una caja dispensadora única. Esta caja práctica es pequeña y compacta, ideal para uso en la mesa. El panel frontal articulado se abre para un acceso rápido a las pipetas y puede cerrarse cuando no se usa para mantener el contenido limpio.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 2.3 mL
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 25
Graduado No
Longitud (imperial) 9 in
Tipo de empaquetado Envueltos individualmente, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Color Natural
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 225 mm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables Un solo uso