Learn More
Polyco Healthline Sacos agregados extra pesados, 40 L
Descripción
- Categoría: Áridos/sacos de escombros
- Fuerza: Peso extra pesado
- Capacidad: 40 L
- Diseñado para transportar cargas muy pesadas; ideal para fines industriales y de construcción
- Formato de mochila: Flat Pack
- Saco extra resistente
- Colores disponibles: Azul, Transparente
- Contenido de materiales reciclados: Fabricado con polietileno 100% reciclado (códigos de producto: AGS/H, 10145)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 29,5 in |
| Anchura (imperial) | 19,7 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 10,6 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.