Learn More
Polyco Healthline Forros de contenedor extra resistentes en un paquete
Descripción
- Categoría: Bolsas de contenedores con ruedas
- Fuerza: Extra Resistente
- Capacidad: 250 L, 390 L
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para acomodar contenedores con ruedas y otros contenedores grandes
- Revestimiento robusto para residuos domésticos, comerciales o exteriores
- Colores disponibles: Negro
- Dimensiones de la bolsa: 711/1040 x 1397 mm (aprox. 28/41 x 55 in.), 635/1244 x 1473 mm (aprox. 25/49 x 58 in.)
- Contenido de materiales reciclados: contenido 100% reciclado (Códigos de producto: XHDWBL, HDWBL)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 55 in |
| Anchura (imperial) | 28/40,9 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 68,7 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.