Learn More
Polyco Healthline Sacos compactadores extra resistentes, 150 L
Código de producto. 31925033
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Transparente
Longitud (imperial):
45 in
46,5 in
47 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
31925033 Negro 45 in paquete de 100
31925030 Transparente 45 in paquete de 100
31925004 Transparente 47 in paquete de 100
31925009 Negro 46,5 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31925033 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor CT9992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.67€
    17.34€ / paquete de 100
    Ahorro 30.33€
    63% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Construidos con polietileno especializado de baja densidad, estos sacos compactadores ofrecen una resistencia excepcional para soportar altas presiones. La capacidad de 150 L ofrece la máxima compresión sin comprometer la durabilidad.
  • Categoría: Sacos compactadores
  • Fuerza: Extra Resistente
  • Capacidad: 150 L
  • Diseñado para la eliminación de residuos pesados en uso industrial y general
  • El diseño tubular ayuda a reducir la rotura en las juntas laterales
  • Contenido de materiales reciclados: contenido 100% reciclado
  • Colores disponibles: negro y transparente
  • Dimensiones de la bolsa: 558/838 x 1180 mm (aprox. 22/33 x 47 in.), 508/889 x 1143 mm (aprox. 20/35 x 45 in.), 559/838 x 1194 mm (aprox. 22/33 x 47 in.), 508/889 x 1143 mm (aprox. 20/35 x 45 in.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Lazo
Color Negro
Desechables Un solo uso
Material Politeno
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 45 in
Anchura (imperial) 20/35 in
Tipo de producto Sack
Capacidad (imperial) 39,6 gal
Capacidad (métrico) 150 L
Longitud (métrico) 1143 mm
Anchura (métrico) 508/889 mm
Mostrar más Mostrar menos
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.