Learn More
Sartorius™ Pesa de ajuste externo sin certificado de calibración DKD
Código de producto. 10225461 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Masa: 30 g ± 0,3 mg
Código de producto.
10225461 Masa: 30 g ± 0,3 mg
1 options
Código de producto. 10225461 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YSS4300
Juego de pesas de prueba para instrumentos de pesaje especiales
  • 5 g, 50 g y 5 kg en caja de madera, 30 g en un recipiente de plástico
  • Pesa de calibración 30 g ± 0,3 mg
  • Certificado DAkkS
  • Acero especial no magnetizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Descripción Pesas de calibración
Material Acero especial, no magnetizable
Peso (métrico) Pesa de calibración 5 g, 50 g, 5 kg, 30 g