Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión, Tygon ST
Descripción
- Tubos económicos y completos para aplicaciones generales de laboratorio.
- Transparente
- Resistente a casi todos los productos químicos inorgánicos
- Insípidos
- Pared interior lisa y pulida
- Baja permeabilidad a los gases
- No se deterioran ni oxidan
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,19 mm |
| Material | ST R-3603, R-3607 Tygon |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de laboratorio, tubos codificados por colores de 2 y 3 tapones. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | − 50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 bobina |
| Propiedades de resistencia | Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada |
| Tamaño de los tubos | D.I. 0,19 mm |
| Mostrar más |