Learn More
Taylor Wharton™ Dewar de almacenamiento criogénico a largo plazo serie XT
Código de producto. 11768509
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
20 L
34 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11768509 10 L cada uno
11778509 20 L cada uno
11788509 34 L cada uno
11758509 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11768509 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor 10XTB11M
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
El cuerpo duradero de aluminio acanalado de alta resistencia y el rendimiento de vacío y aislamiento superiores brindan un almacenamiento versátil durante un período prolongado.
  • Proporciona almacenamiento por tiempo prolongado
  • Cuerpo de aluminio de alta resistencia
  • Proporciona tiempos de retención máximos con un rendimiento de vacío y aislamiento superiores.
Especificaciones
Descripción Dewar de almacenamiento criogénico a largo plazo
Modelo 10XTB-11M
Capacidad (métrico) 10 L
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico
Incluye Seis botes de 11 in