Learn More
Tuttnauer Extender el tiempo del ciclo
Código de producto. 17819538 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Software
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
17819538 Software cada uno
1 options
Código de producto. 17819538 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ADD2220458
Programa especial para trabajar con tiempos de esterilización extendidos de más de 99 minutos. Debe especificar la temperatura de esterilización (°121 C o 134 °C) y la duración del tiempo de esterilización.
  • Programa especial para trabajar con tiempos de esterilización extendidos de más de 99 minutos.
  • Debe especificar la temperatura de esterilización (°121 C o 134 °C) y la duración del tiempo de esterilización.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extensión del tiempo de ciclo
Tipo de producto Software