Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal
Código de producto. 10721734
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10721734 200 reacciones cada uno
10216713 1000 reacciones 1000 reacciones
2 options
Código de producto. 10721734
Marca: SYBR™ GreenER™ 11784200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los kits son compatibles con instrumentos de ciclo rápido para experimentos de qPCR basados en SYBR.
La SuperMix para qPCR universal SYBR GreenER EXPRESS universal se suministra con tubos independientes de colorante de referencia ROX.
  • ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
  • Colorante SYBR GreenER
  • Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene 5 ml de EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal (2X) y 500 µl de tinte de referencia ROX. Se proporcionan suficientes reactivos para 500 reacciones de 20 µl cada una.
Almacenar todos los componentes a -20 °C para el almacenamiento a largo plazo. Las SuperMix de qPCR EXPRESS pueden conservarse entre 4 y 8 °C durante un mes como máximo.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Línea de productos SYBR GreenER
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 500 reacciones de 20 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 5 mL