Learn More
Invitrogen™ EXPRESS qPCR Supermix, universal
Descripción
- Los kits de SuperMix de qPCR EXPRESS son compatibles con instrumentos de ciclo rápido para sus ensayos de qPCR basados en sondas
- Este kit incluye un tubo independiente de colorante de referencia ROX
- También están disponibles los kits SuperMix para qPCR EXPRESS con colorante de referencia ROX premezclado
Este kit incluye
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits de SuperMix de qPCR EXPRESS se suministran como una SuperMix de qPCR 2X ROX premezclado o en un tubo independiente. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ Mastercycler™ RealPlex, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ |
| Tipo de producto | Supermix de qPCR Express |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Mostrar más |