Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Código de producto. 10449213
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2500 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10449213 500 reacciones cada uno
10782134 2500 reacciones 2500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10449213 Proveedor SuperScript™ N.º de proveedor 11781200
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit incorpora enzimas probadas de Invitrogen™ diseñadas específicamente para ofrecer resultados superiores en instrumentos de ciclo rápido y alto rendimiento para sus experimentos de qPCR basados en sondas.
  • El kit incorpora enzimas probadas de Invitrogen™ diseñadas específicamente para ofrecer resultados superiores en instrumentos de ciclo rápido y alto rendimiento para sus experimentos de qPCR basados en sondas
  • Esta combinación rápida de un solo paso está diseñada para funcionar con una variedad de protocolos predeterminados de instrumentos, incluidas las plataformas qPCR de Applied Biosystems y Non-Applied Biosystem (consulte la versión universal)
  • ADN polimerasa Taq Platinum de activación rápida y mediada por anticuerpos para una activación completa y rápida; proporciona una alta sensibilidad y reproducibilidad
  • El módulo de transcriptasa inversa de un paso Superscript III es una formulación única para garantizar un alto rendimiento y menos inhibición de PCR
  • Los formatos flexibles con ROX independiente o premezclado están diseñados para funcionar con protocolos de instrumentos predeterminados en una amplia gama de instrumentos rápidos de alto rendimiento
  • Contiene UDG termolábil, que reduce significativamente el riesgo de contaminación por arrastre con una excelente actividad desde la temperatura ambiente hasta aproximadamente 40 °C
  • Debido a la termoestabilidad del SuperScript III, el paso de síntesis de ADNc se ejecuta a 50 °C, a una temperatura a la que el UDG termolábil está total e irreversiblemente inactivado
  • Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes entre 4 °C y 8 °C
  • Almacenar a -20 °C para un almacenamiento a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de qRT-PCR EXPRESS One-Step SuperScript™ universal contiene 3 módulos: Mezcla de 2X EXPRESS SuperScript™ (1 ml), SuperMix Universal Express qPCR (5 ml) y colorante de referencia ROX (500 µl).
Almacenar a -20 °C para el almacenamiento a largo plazo. Una vez descongelado, el SuperMix EXPRESS qPCR se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a entre 4 y 8 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, modo rápido, StepOnePlus™, modo estándar, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ
Línea de productos SuperScript
Tipo de producto Kit qRT-PCR
Cantidad 500 reacciones
Suficiente para 500 reacciones
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ARN