Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor de oxígeno a prueba de explosiones con sensor de +10 años
Código de producto. 16248821
Cambiar vista
Click to view available options
Garantía:
2 años tras ETD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Garantía Tamaño de la unidad
16248821 2 años tras ETD cada uno
1 options
Código de producto. 16248821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso en entornos que requieren carcasas de clase I, div I, grupos B, C y D y div II grupos E, F y G. Este monitor está diseñado específicamente para no ser una fuente de ignición. Este monitor acompaña a nuestro robusto sensor de circonio de 10 años.
  • EX Clase 1 Div 1 Grupos B, C y D, y Div 2 carcasa de grupos E, F y G
  • Vida media útil prolongada del sensor (+10 años)
  • Dos relés ajustables para el 19,5 y el 18,0 %
  • No requiere mantenimiento
  • Pantalla digital, salida analógica de 4 a 20 mA
  • No hay deriva debido a tormentas eléctricas o cambios de presión barométrica
  • Soportes para montaje en pared
  • Bomba de muestras de flujo integrada de hasta 30,48 m (100 ft)
  • Un monitor a prueba de explosiones de O2 se utiliza en entornos que requieren carcasas de clase I, div I, grupos B, C y D y div 2 grupos E, F y G. Este monitor está diseñado específicamente para no ser una fuente de ignición. Es ideal para su uso en espacios con gases altamente combustibles. Esto incluye instalaciones que utilizan neutralización con gases criogénicos, incluido el nitrógeno, o instalaciones que utilizan altas concentraciones de oxígeno. También podemos adaptar este monitor, a petición, para que sea seguro para su uso en entornos de clase II. Esto será adecuado para espacios con polvo o partículas altamente combustibles. Utiliza un sensor de óxido de circonio de +10 años.
  • También disponible en configuraciones de polvo de clase II. Póngase en contacto con PureAire para obtener más información.
¿Por qué elegir PureAire?
  • Como líder de la industria en control de oxígeno y detección de gases, PureAire se consagra a la seguridad de nuestros clientes, y a los clientes a los que prestan servicios, mediante la fabricación de monitores de larga duración, innovadores y fiables.
¿Para qué gases se puede utilizar un monitor de O2 a prueba de explosiones?
  • Los monitores de oxígeno PureAire se pueden utilizar para gases de nitrógeno, argón, CO2 y helio.
  • El monitor de oxígeno a prueba de explosiones ofrece una detección de deficiencia de O2 de larga duración. Los monitores de oxígeno de PureAire están diseñados para ser fiables, asequibles y requerir poco mantenimiento, y proporcionan un control continuo durante un promedio de 10 años o más.
  • Ideal para su uso en ubicaciones con clasificación eléctrica, espacios reducidos, refugios para analizadores, plantas petroquímicas, almacenamiento de gases criogénicos y ubicaciones que requieren muestreo remoto. El monitor de oxígeno EX puede detectar fugas de gases inertes como nitrógeno, helio y argón. El monitor de oxígeno a prueba de explosiones puede detectar fugas de gas a temperaturas tan bajas como –40 °C.
  • El monitor cuenta con una pantalla local de fácil lectura, LED visuales y alarma sonora. El monitor de oxígeno se puede conectar a sistemas de alarma de incendios para la notificación a todos los empleados.
  • El sensor de circonio no es sensible a cambios de temperatura, humedad o presión barométrica (incluidas tormentas eléctricas). A diferencia de otros monitores de oxígeno, no se requieren sensores de repuesto, ya que usamos un sensor de circonio, en lugar de un sensor electroquímico desechable que dure una media de 1 o 2 años. El software de vigilancia supervisado comprueba los componentes electrónicos en todo momento. Cualquier error o incoherencia se notifica en la pantalla.
Garantía
3 años
Especificaciones
Fondo (imperial) 5,25 in
Fondo (métrico) 134 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,25 x 6,625 x 5,5 pulg
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 140 mm
Rango de humedad Del 0 al 95 % de RH
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +55 °C
Tensión 24 VCC / 300 mA
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 12 lb
Peso (métrico) 5,5 kg
Anchura (imperial) 6,625 in
Anchura (métrico) 168 mm