Learn More
Koettermann™ Armario alto de almacenamiento de productos químicos Exploris™
Código de producto. 14895361
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Con bisagras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
14895361 Con bisagras cada uno
1 options
Código de producto. 14895361
Marca: Koettermann™ 37500008
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento de sustancias nocivas no combustibles y no corrosivas.
  • Fabricada en acero de alta calidad (1.0330), galvanizada por electrogalvanizado, recubierta de poliuretano
  • Puertas plegables insonorizadas
Especificaciones
Dimensiones interiores (F x An x Al) 51,6 x 120 x 192 cm
Modelo de puerta Con bisagras
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos
N.º de puertas 2
N.º de estantes 4
Tipo de estante Extraíble
Color Blanco
Tipo de producto de tejidos Shandon