Descripción
Experiencia de usuario inteligente
- Pantalla táctil de 7 in: Colores vibrantes, un panel de vidrio fácil de limpiar y resistencia química garantizan una interfaz clara y duradera.
- Terminal y base desmontables: Diseñado para brindar flexibilidad y adecuado para gabinetes de laboratorio pequeños o campanas extractoras.
- Configuración y monitorización sin esfuerzo: Sistema de nivelación motorizado con burbuja de nivel digital que garantiza una instalación suave y sencilla.
- Manejo intuitivo de muestras e indicadores de estado confiables: Cuenta con un foco de muestra intuitivo que proporciona una visibilidad clara, lo que garantiza un manejo de muestras preciso y sin complicaciones.
- Luces de estado de terminales y cortacorrientes personalizadas: Proporcionar retroalimentación clara e inmediata sobre condiciones de sobrecarga o subcarga.
- Puerta con protección contra corrientes de aire automática antipinzamiento mejorada: Protección de seguridad con operación de sensor IR para fácil acceso a la muestra y prevención de lesiones en las manos.
- Diseño semiabierto; Diseñado para muestras de polvo que requieren un mayor tiempo para estabilizarse con el flujo de aire.
- Plato de pesaje cuadrado estándar: Diseñado para la eficiencia del laboratorio y específicamente diseñado para ayudar en la preparación de muestras.
- Bibliotecas de muestra compartidas entre aplicaciones; Aplicar a 15 aplicaciones de pesaje y 3000 bibliotecas de muestras para Explorer Plus EXP
- Parabrisas extraíble: Para una limpieza fácil y un cuidado a largo plazo y aplicaciones específicas de pesaje de grandes volúmenes.
Excelente rendimiento de pesaje
- Célula de carga digital de alta velocidad: Los componentes de pesaje digital (DWC) ofrecen la ventaja de crear módulos de celdas de carga autónomos. Las mediciones rápidas y precisas con esta tecnología avanzada garantizan que los procesos de pesaje sean rápidos y altamente precisos.
- Plataforma de celda de carga digital elevada: Equipado con 3 sensores ambientales para medir factores clave de la celda de carga: temperatura, humedad y presión del aire. Un monitoreo integral garantiza condiciones de pesaje óptimas, mejorando la precisión y confiabilidad de las mediciones.
- Sistemas de calibración interna: Las opciones de calibración de rango automáticas y activadas por el usuario garantizan mediciones precisas.
- Anti-Static Protector contra corrientes de aire: reduce la electricidad estática alrededor de la balanza para obtener resultados consistentes.
- Ionizador incorporado en los modelos con protector contra corrientes de aire: Elimina la carga estática de la superficie de la muestra y neutraliza la cámara de pesaje para un entorno estable.
- Prueba de repetibilidad de rutina: Garantiza precisión y confiabilidad constantes a largo plazo. Ideal para aplicaciones críticas como el pesaje en entornos regulados, donde es esencial cumplir con estrictos requisitos de incertidumbre (por ejemplo, la farmacopea exige incertidumbre). ≤ 0,10%).
Apoya el cumplimiento de la trazabilidad de datos
- Equipado con múltiples USB puertos; Ofreciendo una flexibilidad incomparable, la función directa a Excel proporciona una solución básica pero muy fácil de usar para la transferencia de datos.
- HID Conexión: El dispositivo de interfaz humana permite conexiones a computadoras sin necesidad de controladores y una fácil integración con LIMS y sistemas MES.
- Sincronización horaria: El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) garantiza un registro horario preciso.
- Registro del sistema: todos los cambios realizados en la configuración del saldo mantendrán registros en el archivo de registro del sistema. Estos archivos de registro del sistema se pueden revisar y exportar como PDF a un USB unidad flash.
- Transferencia directa de datos: Exportación directa a Excel y guardar datos en USB en formatos CSV y PDF.
- Función de impresión de etiquetas: 2 plantillas preestablecidas y 10 plantillas personalizables para la gestión de transferencia de muestras de productos semiacabados.
- Firma electrónica: Cuando la función de Firma Electrónica está habilitada, el ID de usuario se utilizará en el campo de impresión cuando se seleccione la opción de contenido de ID de usuario.
Diseño ecológico
- Consumo de energía: reducción del 65% en modo de suspensión.
- Peso de envío reducido: Reducción de peso del 36 % para modelos sin pararrayos, reducción de peso del 64 % para modelos con pararrayos.
- Materiales reciclados: hasta el 58% del total de componentes. Construcción de aluminio: Reemplaza la mayoría de los materiales plásticos para mayor durabilidad y sostenibilidad.
- Desmaterialización: Reduce el número de componentes para mejorar la eficiencia de la producción.
- ACT Certificación de etiquetas: Once modelos están certificados con la ACT Etiqueta, destacando su impacto ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Interfaz de automatización | Configuración perfecta con nivelación motorizada, puertas automáticas antipinzamiento, sensores sin contacto, ionizadores y luces de protección contra corrientes de aire. Una pantalla táctil de vidrio de 7 in, protección química y dos luces de estado personalizables. |
| Calibración | AutoCal™ - Automático |
| Tipo de conexión | Sincronización horaria NTP, Soporte para HID (Dispositivo de Interfaz Humana) conexión a un ordenador sin necesidad de controladores, gestión de usuarios de 4 niveles y una capacidad de registro interno del sistema de 100.000 entradas, 3000 bibliotecas de ejemplos de aplicaciones |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
| Legibilidad | 0.01 mg |
| Rango de humedad | 80 % de humedad relativa, sin condensación |
| Incluye | Cubierta en uso |
| Idiomas | Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, polaco, español, French, German, Italian, Polish, Spanish |
| Linealidad | 0.2 mg |
| Mostrar más |