Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Balanza de precisión
Código de producto. 31454193 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2200 g
4200 g
6200 g
8200 g
10.2 kg
12.2 kg
Modelo:
EXP10201
EXP10201M
EXP1203/AD
EXP1203M/AD
EXP12202
EXP12202M
EXP2202
EXP2202M
EXP223/AD
EXP223M/AD
EXP4202
EXP4202M
EXP423/AD
EXP423M/AD
EXP6201
EXP6201M
EXP6202
EXP6202M
EXP623/AD
EXP623M/AD
EXP8201
EXP8201M
EXP8202
EXP8202M
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo
31454193 12.2 kg EXP12202
31454154 220 g EXP223/AD
31454164 420 g EXP423/AD
31454192 620 g EXP623/AD
31454206 1200 g EXP1203/AD
31454181 220 g EXP223M/AD
31454175 420 g EXP423M/AD
31454138 620 g EXP623M/AD
31454144 1200 g EXP1203M/AD
31454161 2200 g EXP2202
31454146 4200 g EXP4202
31454186 6200 g EXP6202
31454150 8200 g EXP8202
31454147 6200 g EXP6201
31454135 8200 g EXP8201
31454209 10.2 kg EXP10201
31454136 2200 g EXP2202M
31454196 4200 g EXP4202M
31454191 6200 g EXP6202M
31454195 8200 g EXP8202M
31454184 12.2 kg EXP12202M
31454145 6200 g EXP6201M
31454134 8200 g EXP8201M
31454140 10.2 kg EXP10201M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 31454193 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 31059103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00€
    4373.84€ / paquete de 1
    Ahorro 1646.16€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Avanzado EXP Las balanzas de serie mejoran su flujo de trabajo con un rendimiento de pesaje excepcional, comunicación avanzada y diseño ecológico.
Experiencia de usuario inteligente
  • Pantalla táctil de 7 in: Colores vibrantes, un panel de vidrio fácil de limpiar y resistencia química garantizan una interfaz clara y duradera.
  • Terminal y base desmontables: Diseñado para brindar flexibilidad y adecuado para gabinetes de laboratorio pequeños o campanas extractoras.
  • Configuración y monitorización sin esfuerzo: Sistema de nivelación motorizado con burbuja de nivel digital que garantiza una instalación suave y sencilla.
  • Manejo intuitivo de muestras e indicadores de estado confiables: Cuenta con un foco de muestra intuitivo que proporciona una visibilidad clara, lo que garantiza un manejo de muestras preciso y sin complicaciones.
  • Luces de estado de terminales y cortacorrientes personalizadas: Proporcionar retroalimentación clara e inmediata sobre condiciones de sobrecarga o subcarga.
  • Puerta con protección contra corrientes de aire automática antipinzamiento mejorada: Protección de seguridad con operación de sensor IR para fácil acceso a la muestra y prevención de lesiones en las manos.
  • Diseño semiabierto; Diseñado para muestras de polvo que requieren un mayor tiempo para estabilizarse con el flujo de aire.
  • Plato de pesaje cuadrado estándar: Diseñado para la eficiencia del laboratorio y específicamente diseñado para ayudar en la preparación de muestras.
  • Bibliotecas de muestra compartidas entre aplicaciones; Aplicar a 15 aplicaciones de pesaje y 3000 bibliotecas de muestras para Explorer Plus EXP
  • Parabrisas extraíble: Para una limpieza fácil y un cuidado a largo plazo y aplicaciones específicas de pesaje de grandes volúmenes.
Excelente rendimiento de pesaje
  • Célula de carga digital de alta velocidad: Los componentes de pesaje digital (DWC) ofrecen la ventaja de crear módulos de celdas de carga autónomos. Las mediciones rápidas y precisas con esta tecnología avanzada garantizan que los procesos de pesaje sean rápidos y altamente precisos.
  • Plataforma de celda de carga digital elevada: Equipado con 3 sensores ambientales para medir factores clave de la celda de carga: temperatura, humedad y presión del aire. Un monitoreo integral garantiza condiciones de pesaje óptimas, mejorando la precisión y confiabilidad de las mediciones.
  • Sistemas de calibración interna: Las opciones de calibración de rango automáticas y activadas por el usuario garantizan mediciones precisas.
  • Anti-Static Protector contra corrientes de aire: reduce la electricidad estática alrededor de la balanza para obtener resultados consistentes.
  • Ionizador incorporado en los modelos con protector contra corrientes de aire: Elimina la carga estática de la superficie de la muestra y neutraliza la cámara de pesaje para un entorno estable.
  • Prueba de repetibilidad de rutina: Garantiza precisión y confiabilidad constantes a largo plazo. Ideal para aplicaciones críticas como el pesaje en entornos regulados, donde es esencial cumplir con estrictos requisitos de incertidumbre (por ejemplo, la farmacopea exige incertidumbre). ≤ 0,10%).
Apoya el cumplimiento de la trazabilidad de datos
  • Equipado con múltiples USB puertos; Ofreciendo una flexibilidad incomparable, la función directa a Excel proporciona una solución básica pero muy fácil de usar para la transferencia de datos.
  • HID Conexión: El dispositivo de interfaz humana permite conexiones a computadoras sin necesidad de controladores y una fácil integración con LIMS y sistemas MES.
  • Sincronización horaria: El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) garantiza un registro horario preciso.
  • Registro del sistema: todos los cambios realizados en la configuración del saldo mantendrán registros en el archivo de registro del sistema. Estos archivos de registro del sistema se pueden revisar y exportar como PDF a un USB unidad flash.
  • Transferencia directa de datos: Exportación directa a Excel y guardar datos en USB en formatos CSV y PDF.
  • Función de impresión de etiquetas: 2 plantillas preestablecidas y 10 plantillas personalizables para la gestión de transferencia de muestras de productos semiacabados.
  • Firma electrónica: Cuando la función de Firma Electrónica está habilitada, el ID de usuario se utilizará en el campo de impresión cuando se seleccione la opción de contenido de ID de usuario.
Diseño ecológico
  • Consumo de energía: reducción del 65% en modo de suspensión.
  • Peso de envío reducido: Reducción de peso del 36 % para modelos sin pararrayos, reducción de peso del 64 % para modelos con pararrayos.
  • Materiales reciclados: hasta el 58% del total de componentes. Construcción de aluminio: Reemplaza la mayoría de los materiales plásticos para mayor durabilidad y sostenibilidad.
  • Desmaterialización: Reduce el número de componentes para mejorar la eficiencia de la producción.
  • ACT Certificación de etiquetas: Once modelos están certificados con la ACT Etiqueta, destacando su impacto ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Configuración perfecta con nivelación motorizada, puertas automáticas antipinzamiento, sensores sin contacto, ionizadores y luces de protección contra corrientes de aire. Una pantalla táctil de vidrio de 7 in, protección química y dos luces de estado personalizables.
Certificaciones/conformidad Homologación tipo CE
Tipo de conexión Sincronización horaria NTP, Soporte para HID (Dispositivo de Interfaz Humana) Conexión a una Computadora sin Necesidad de Controladores, Gestión de Usuarios de 4 Niveles y Capacidad de Registro Interno del Sistema de 100.000 Entradas, 1000 Librerías de Ejemplos de Aplicaciones.
Capacidad 12.2 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0.01 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, conteo de piezas, conteo de verificación, pesaje porcentual, pesaje de verificación, pesaje dinámico, totalización, formulación, diferencial, determinación de densidad, retención de pico, ajuste de pipeta, SQC Variación del peso del llenado, control del caudal
Incluye Cubierta en uso
Linealidad 0.02 g
Material Acero inoxidable
Modelo EXP12202
Repetibilidad 0.01 g
Tiempo de estabilización 1 s
Carga de prueba 10 kg, OIML F2 o ASTM CL 4
Tipo Balanza de precisión
Modos de pesaje Control de pesaje, conteo, comunicación de datos, determinación de densidad, pesaje diferencial, llenado, formulación, legal para comercio, pesaje porcentual, calibración de pipetas, estadísticas/SQC, pesaje por debajo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 408 x 229 x 97 mm
Longitud (métrico) 408 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 201 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 7,0 in
Anchura (métrico) 229 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 178 mm
Altura (métrico) 97 mm
Fondo (métrico) 408 mm
Peso (métrico) 6.7 kg
Requisitos eléctricos AC Adaptador (incluido)
Tensión 100/240 V
Amperaje 1,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Calibración AutoCal™ - Automático
Idiomas Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, polaco, español, French, German, Italian, Polish, Spanish