Learn More
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Balanza de alta capacidad con enchufe fijo GB
Código de producto. 31454158 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 kg
35 kg
65 kg
Modelo:
EXP24001
EXP24001M-ES
EXP35001
EXP35001M-GB
EXP65001
EXP65001M-ES
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo
31454158 65 kg EXP65001
31454180 24 kg EXP24001
31454170 35 kg EXP35001
31454133 24 kg EXP24001M-ES
31454173 35 kg EXP35001M-GB
31454210 65 kg EXP65001M-ES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31454158 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 31062771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7900.00€
    5738.51€ / paquete de 1
    Ahorro 2161.49€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Avanzado EXP Las balanzas de serie mejoran su flujo de trabajo con un rendimiento de pesaje excepcional, comunicación avanzada y diseño ecológico.
Experiencia de usuario inteligente
  • Pantalla táctil de 7 in: Colores vibrantes, un panel de vidrio fácil de limpiar y resistencia química garantizan una interfaz clara y duradera.
  • Terminal y base desmontables: Diseñado para brindar flexibilidad y adecuado para gabinetes de laboratorio pequeños o campanas extractoras.
  • Configuración y monitorización sin esfuerzo: Una burbuja de nivel digital que garantiza una configuración sencilla y fluida.
  • Manejo intuitivo de muestras e indicadores de estado confiables: Proporciona una visibilidad clara, lo que garantiza un manejo preciso y sin complicaciones de las muestras.
  • Luces de estado de terminal personalizadas: Proporcionar retroalimentación clara e inmediata sobre condiciones de sobrecarga o subcarga.
  • Plato de pesaje cuadrado estándar: Diseñado para la eficiencia del laboratorio y específicamente diseñado para ayudar en la preparación de muestras.
  • Bibliotecas de muestra compartidas entre aplicaciones: Aplicar a 15 aplicaciones de pesaje y 3000 bibliotecas de muestras para Explorer Plus EXP
Excelente rendimiento de pesaje
  • Célula de carga digital de alta velocidad: Los componentes de pesaje digital (DWC) ofrecen la ventaja de crear módulos de celdas de carga autónomos. Las mediciones rápidas y precisas con esta tecnología avanzada garantizan que los procesos de pesaje sean rápidos y altamente precisos.
  • Plataforma de celda de carga digital elevada: Equipado con 3 sensores ambientales para medir factores clave de la celda de carga: temperatura, humedad y presión del aire. Un monitoreo integral garantiza condiciones de pesaje óptimas, mejorando la precisión y confiabilidad de las mediciones.
  • Sistemas de calibración interna: Las opciones de calibración de rango automáticas y activadas por el usuario garantizan mediciones precisas.
  • Prueba de repetibilidad de rutina: Garantiza precisión y confiabilidad constantes a largo plazo. Ideal para aplicaciones críticas como el pesaje en entornos regulados, donde es esencial cumplir con estrictos requisitos de incertidumbre (por ejemplo, la farmacopea exige incertidumbre). ≤ 0,10%).
Apoya el cumplimiento de la trazabilidad de datos
  • Equipado con múltiples USB puertos: Ofreciendo una flexibilidad incomparable, la función directa a Excel proporciona una solución básica pero muy fácil de usar para la transferencia de datos.
  • HID Conexión: El dispositivo de interfaz humana permite conexiones a computadoras sin necesidad de controladores y una fácil integración con LIMS y sistemas MES.
  • Sincronización horaria: El Protocolo de Tiempo de Red (NTP) garantiza un registro horario preciso.
  • Registro del sistema: todos los cambios realizados en la configuración del balance mantendrán registros en el archivo de registro del sistema. Estos archivos de registro del sistema se pueden revisar y exportar como PDF a un USB unidad flash.
  • Transferencia directa de datos: Exportación directa a Excel y guardar datos en USB en formatos CSV y PDF.
  • Función de impresión de etiquetas: 2 plantillas preestablecidas y 10 plantillas personalizables para la gestión de transferencia de muestras de productos semiacabados.
  • Firma electrónica: Cuando la función de Firma Electrónica está habilitada, el ID de usuario se utilizará en el campo de impresión cuando se seleccione la opción de contenido de ID de usuario.
Diseño ecológico
  • Consumo de energía: reducción del 65% en modo de suspensión.
  • Peso de envío reducido: Reducción de peso del 36 % para modelos sin pararrayos, reducción de peso del 64 % para modelos con pararrayos.
  • Materiales reciclados: hasta el 58% del total de componentes. Construcción de aluminio: Reemplaza la mayoría de los materiales plásticos para mayor durabilidad y sostenibilidad.
  • Desmaterialización: Reduce el número de componentes para mejorar la eficiencia de la producción.
  • ACT Certificación de etiquetas: Once modelos están certificados con la ACT Etiqueta, destacando su impacto ambiental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Configuración perfecta con nivelación motorizada, puertas automáticas antipinzamiento, sensores sin contacto, ionizadores y luces de protección contra corrientes de aire. Una pantalla táctil de vidrio de 7 in, protección química y dos luces de estado personalizables.
Tipo de conexión Sincronización horaria NTP, Soporte para HID (Dispositivo de Interfaz Humana) Conexión a una Computadora sin Necesidad de Controladores, Gestión de Usuarios de 4 Niveles y Capacidad de Registro Interno del Sistema de 100.000 Entradas, 1000 Librerías de Ejemplos de Aplicaciones.
Capacidad 65 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0.1 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, conteo de piezas, conteo de verificación, pesaje porcentual, pesaje de verificación, pesaje dinámico, totalización, formulación, diferencial, determinación de densidad, retención de picos, SQC Variación del peso del llenado, control del caudal
Incluye Cubierta en uso
Linealidad 0.2 g
Material Acero inoxidable
Modelo EXP65001
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 1 s
Carga de prueba 65 kg, OIML F2 o ASTM CL 4
Tipo Balanza de precisión
Modos de pesaje Control de pesaje, conteo, comunicación de datos, determinación de densidad, pesaje diferencial, llenado, formulación, legal para comercio, pesaje porcentual, calibración de pipetas, estadísticas/SQC, pesaje por debajo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 438 x 378 x 125 mm
Longitud (métrico) 438 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 311 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 14,84 in
Anchura (métrico) 378 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 377 mm
Altura (métrico) 125 mm
Fondo (métrico) 438 mm
Peso (métrico) 11 kg
Requisitos eléctricos AC Energía (incluida)
Tensión 100/240 V
Amperaje 0,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Calibración AutoCal™ - Automático
Idiomas Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, polaco, español, French, German, Italian, Polish, Spanish