Learn More
Ohaus™ Balanzas analíticas Explorer
Código de producto. 11850113 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
320 g
Modelo:
EX324M
EX324M/AD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
11850113 320 g EX324M 1 PCS
15399032 320 g EX324M/AD cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11850113 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 83021336
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Combinan características y elementos de diseño modernos para ofrecer una funcionalidad sin igual en balanzas de alto rendimiento. Las balanzas analíticas Ohaus™ Explorer simplifican incluso las mediciones de laboratorio más complejas.
Ohaus™ Explorer™ tiene aplicaciones avanzadas para simplificar las mediciones de laboratorio más complejas. Si se trata de determinar la diferencia entre el peso inicial y el residual o calcular la densidad de sólidos y líquidos, el Explorer™ elimina la necesidad de cálculos manuales y registro de datos que tanto tiempo consumen. La pantalla de alta resolución y la interfaz de usuario innovadora facilitan el uso de la aplicación y la configuración de la balanza. Todas las balanzas de 3 posiciones decimales se suministran con cortavientos de vidrio.
  • Pantalla táctil VGA en color, varios idiomas y alta resolución con iconos, para un funcionamiento sencillo
  • Sensores sin contacto multifuncionales y programables para limpieza, velocidad y seguridad
  • Varios modos de aplicación y una biblioteca para almacenar los ajustes personales de la aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Capacidad 320 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil gráfica VGA a todo color, 4 hilos
Legibilidad 0,0001 g
Visualizar cotas 90 H × 195 W x 154 mm D
Rango de humedad 80% máx. hasta 30°C/86°F Disminuyendo linealmente
Incluye Terminal, base de pesaje, plataforma de pesaje de 90 mm
Linealidad 0,0002 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable, vidrio
Modelo EX324M
Repetibilidad ±0,0001 g
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤ 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 300 g, OIML E2 o ASTM Clase 1
Tipo Balanza analítica y de precisión
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 6,9 kg
Peso con embalaje (métrico) 9,6 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz
Amperaje 0,6 A
Frecuencia 50/60 Hz