Description
- Proporciona una transfección sólida y reproducible, lo que le ofrece una mayor confianza en sus resultados
- Permite la transfección de ADN plasmídico en cultivos de células Sf9 y Sf21 adherentes y en suspensión para una producción fiable de baculovirus recombinante
- Facilita la producción eficaz de baculovirus recombinante P0 de alta calidad y alto título en formato de cultivo en suspensión sin necesidad de una mayor amplificación del virus
- Presenta baja toxicidad y no requiere cambio de medio postransfección
- Forma parte de un protocolo sencillo y rápido con un tiempo de complexación corto de cinco minutos
- Demuestra la capacidad de ampliación lineal de las transfecciones a partir de volúmenes de cultivo de 4 ml a 500 ml en formato de suspensión
El reactivo de transfección ExpiFectamine Sf es un componente fundamental del sistema de expresión ExpiSf y se ha optimizado para la transfección de células ExpiSf9™ (n.º de referencia A35243). Sin embargo, el reactivo también demuestra un rendimiento superior utilizando otras células Sf9 y Sf21 de insectos cultivadas en medios sin suero, como SF-900 II SFM o SF-900 III SFM, tanto en formatos de cultivo adherentes como en suspensión.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C, no congelar Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de insectos |
| Tipo de muestra | ADN de baculovirus, ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | ExpiFectamine |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Cantidad | 1 ml |
| Compatible con suero | Sí |
| Show More |