Learn More
Gibco™ Kit de transfección de CHO ExpiFectamine™
Código de producto. 15627878 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Para 10 l de cultivo
Para 1 l de cultivo
Para 50 l de cultivo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15627878 Para 10 l de cultivo cada uno
15476784 Para 1 l de cultivo 1 set
17143069 Para 50 l de cultivo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15627878 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A29130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13610.00€
    11568.65€ / paquete de 1
    Ahorro 2041.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos reactivos de transfección catiónica de alta eficacia, junto con un potenciador de transfección optimizado y medio de cultivo, potenciarán el nivel más alto posible de expresión de proteínas a partir de células ExpiCHO-S™ cultivadas en un medio de expresión ExpiCHO™
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
  • Consigue una eficacia de transfección superior al 90 % del cultivo de células CHO en suspensión a alta densidad, con el correspondiente potenciador de transfección y medio de cultivo para potenciar el rendimiento de transfección y la expresión de proteínas
  • Requiere de un tercio a la mitad menos de ADN plasmídico que otros reactivos de transfección para conseguir un rendimiento de expresión superior
  • Permite las opciones de tres protocolos de expresión transitoria para una flexibilidad de trabajo máxima, y, al mismo tiempo, se ajusta al mismo flujo de trabajo general utilizado por otros sistemas de expresión transitoria, como FreeStyle™ MAX CHO y Expi293™
  • Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que le ofrece una mayor confianza en sus resultados
  • Demuestra la capacidad de ampliación lineal de las transfecciones a partir de volúmenes de cultivo de < 1 ml a > 10 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente
Contenido y almacenamiento 32 ml de reactivos de CHO ExpiFectamine
60 ml de potenciador de CHO ExpiFectamine
3,3 l de alimentación ExpiCHO
Suficiente para la transfección de 10 l de cultivo
Almacenar en la oscuridad entre 2 y 8°C.
Tipo de célula Células ováricas
Formato Kit
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Línea de productos ExpiFectamine
Tipo de producto Kit de transfección de CHO
Cantidad Para 10 l de cultivo
Condiciones de envío Temperatura ambiente