Descripción
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
- Consigue una eficacia de transfección superior al 90 % del cultivo de células CHO en suspensión a alta densidad, con el correspondiente potenciador de transfección y medio de cultivo para potenciar el rendimiento de transfección y la expresión de proteínas
- Requiere de un tercio a la mitad menos de ADN plasmídico que otros reactivos de transfección para conseguir un rendimiento de expresión superior
- Permite las opciones de tres protocolos de expresión transitoria para una flexibilidad de trabajo máxima, y, al mismo tiempo, se ajusta al mismo flujo de trabajo general utilizado por otros sistemas de expresión transitoria, como FreeStyle™ MAX CHO y Expi293™
- Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que le ofrece una mayor confianza en sus resultados
- Demuestra la capacidad de ampliación lineal de las transfecciones a partir de volúmenes de cultivo de < 1 ml a > 10 l.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted |
| Clasificación | Libre de material de origen animal, definido químicamente |
| Contenido y almacenamiento | 3,2 ml de reactivos de CHO ExpiFectamine 6 ml de potenciador de CHO ExpiFectamine 330 ml de alimentación ExpiCHO Suficiente para la transfección de 1 l de cultivo Almacenar en la oscuridad entre 2 y 8°C. |
| Tipo de célula | Células ováricas |
| Formato | Kit |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Línea de productos | ExpiFectamine |
| Tipo de producto | Kit de transfección de CHO |
| Cantidad | Para 1 l de cultivo |
| Mostrar más |