Learn More
Gibco™ Kit de transfección de 293 ExpiFectamine™
Código de producto. 13395544 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Para 10 l de cultivo
Para 1 l de cultivo
Para 50 l de cultivo
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 set
10 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13395544 Para 10 l de cultivo 10 litros
13423269 Para 50 l de cultivo 1 set
13385544 Para 1 l de cultivo 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13395544 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A14525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12030.00€
    11067.65€ / 10 litros
    Ahorro 962.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se ha diseñado para la transfección transitoria de cultivos de alta densidad de células HEK (células renales embrionarias humanas) 293.
The ExpiFectamine 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293 Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F cells cultured in Expi293 Expression Medium.
  • El kit de transfección ExpiFectamine™ 293 es un componente básico del sistema de expresión Expi293™.
  • Se ha diseñado para la transfección transitoria de cultivos de alta densidad de células HEK (células renales embrionarias humanas) 293.
  • El reactivo de transfección basado en lípidos, catiónico y de gran eficacia y los potenciadores de transfección se han diseñado para potenciar el nivel más alto posible de expresión de proteína de células Expi293F™ cultivadas en un medio de expresión Expi293™
  • Consigue rendimientos de proteína entre 2 y 10 veces superiores a otros reactivos de transfección usados en cultivos de células 293 de alta densidad
  • Emplea los mismos protocolos de expresión transitoria normalmente utilizados en sistemas actuales de cultivo de suspensión 293 de baja densidad para cambiar con facilidad de sistemas de baja densidad al sistema de expresión de alto rendimiento y alta densidad Expi293™
  • Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que ofrece a los usuarios una mayor confianza en sus resultados
  • Escala: transfecciones para volúmenes de cultivo de menos de 1 ml a superiores a 10 litros, al mismo tiempo que mantiene un rendimiento de proteínas volumétricas equivalente.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Expi293F™
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Contenido y almacenamiento 27 ml de reactivo ExpiFectamine™ 293
50 ml de potenciador de transfección 1 ExpiFectamine™ 293
500 ml de potenciador de transfección 2 ExpiFectamine™ 293
Suficiente para la transfección de 10 l de cultivo
Almacenar de 2°C a 8°C
Tipo de célula Líneas de células establecidas
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos ExpiFectamine
Tipo de producto Kit de transfección
Pureza Calidad para cultivo celular
Cantidad Para 10 l de cultivo
Compatible con suero No