Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Met (–) Transfection Kit
Código de producto. 16396552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
16396552 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 16396552
Marca: Gibco™ A39249
El kit de transfección ExpiFectamine 293 Met () es un componente fundamental del kit de etiquetado de proteínas Expi293 para la expresión rápida y transitoria de alto rendimiento de proteínas de las células Expi293F para aplicaciones en las que se desea el etiquetado de residuos de metionina en proteínas.
Los componentes del kit se formulan específicamente sin metionina, lo que permite a los usuarios añadir metionina etiquetada de su elección.
Características:
  • Formulación libre de metionina
  • 2 a 10 veces más alto rendimiento de proteínas en comparación con otros reactivos de transfecciones utilizados para cultivos celulares de alta densidad de 293
  • El mismo protocolo de transfección transitoria que el kit de transfección ExpiFectamine 293
  • Transfección escalable de pequeña a gran escala, manteniendo su rendimientos de proteínas volumétricas equivalentes
Diseñado específicamente para trabajar con líneas celulares Expi293F como parte del sistema de expresión Expi293
Los componentes incluidos enel kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) son:
  • 293 ml de reactivo ExpiFectamine 2.7
  • 5 ml de potenciador de transfección ExpiFectamine 293
  • 1 x 50 ml de potenciador de transfección 2 ExpiFectamine 293 Met (–)
  • 100 ml de tampón de complexación Opti-Plex (sin metionina)
Los volúmenes de componentes son suficientes para transfeccionar 1 l de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación AOF, definido químicamente, sin metionina, sin proteínas, sin suero
Contenido y almacenamiento • 3 x 0,9 mL de reactivo de transfección ExpiFectamine 293, almacenar entre 2–8 °C
• 5 mL de potenciador ExpiFectamine 293 1, almacenar entre 2–8 °C
• 50 mL potenciador ExpiFectamine 293 Met (–) 2, almacenar entre 2–8 °C
• 100 mL de tampón de complexación Opti-Plex, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)
Tipo de célula Líneas de células establecidas
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Línea de productos ExpiFectamine
Tipo de producto Kit de transfección
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco