Learn More
Gibco™ Expi293F™ GnTI- Cells
Código de producto. 16346552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16346552 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 16346552 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A39240
 Artículo restringido
En stock
La línea de células Expi293F GnTI- se deriva de las células Expi293F diseñadas que no tienen actividad de N-acetilglucosaminiltransferasa I (GnTI), y por lo tanto carecen de N-glicanos complejos
Potente herramienta para la expresión de alto rendimiento de proteínas recombinantes homogéneamente glicosiladas.
Características:
  • Suspensión, cultivo de alta densidad en medio de expresión Expi293
  • N-glicosilación homogénea de proteínas expresadas
  • Rendimiento proteínas equivalente al de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
  • Rendimiento de proteínas significativamente más altos que el de otras líneas de células alternativas HEK293 GnTI-
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión Expi293 y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de expresión Expi293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 vial de células Expi293F GnTI- (1 x 107 células/vial), almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor
Línea de productos Expi293
Cantidad 1 vial
Condiciones de envío Hielo seco