Learn More
Gibco™ Expi293™ Kit de transfección PRO
Código de producto. 31337529 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
Para la transfección de 10 L
Para la transfección de 6 L
Para transfección de 1 L
Para transfección de 50 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para
31337529 Para transfección de 50 l
31337528 Para transfección de 1 L
31337534 Para la transfección de 6 L
31337535 Para la transfección de 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31337529 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A40002930
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El Expi293 El kit de transfección PRO permite la administración de ADN de alta eficiencia en células HEK293, lo que favorece una expresión de proteínas rápida y escalable. Optimizado para su uso con Expi293F células, ofrece un rendimiento sólido en una amplia gama de tipos de proteínas.
El Expi293 El kit de transfección PRO es un componente central del Expi293 Sistema de Expresión PRO. Está diseñado para la transfección transitoria de cultivos de alta densidad de células HEK 293. El reactivo de transfección catiónico de alta eficiencia basado en lípidos y los potenciadores de la transfección están diseñados para potenciar el nivel más alto posible de expresión de proteínas de Expi293 Células PRO cultivadas en Expi293 Medio de expresión PRO.
  • Diseñado específicamente para la transfección de cultivos celulares en suspensión de alta densidad, con alimento complementario y potenciadores que aumentan el rendimiento de la transfección y la expresión de proteínas.
  • Logra rendimientos de proteínas de 2 a 10 veces mayores que otros reactivos de transfección utilizados en alta densidad. Expi293 Cultivos de células PRO
  • Proporciona resultados de transfección sólidos y reproducibles, lo que ofrece a los usuarios una mayor confianza en sus resultados
  • Escala: transfecciones para volúmenes de cultivo de menos de 1 ml a superiores a 10 litros, al mismo tiempo que mantiene un rendimiento de proteínas volumétricas equivalente.
El Expi293 El kit de transfección PRO está diseñado específicamente para funcionar con Expi293 Células PRO en el sistema de expresión PRO Expi29. El kit de transfección consta de un lípido catiónico Expi293 Reactivo de transfección PRO y Expi293 Potenciador y alimento PRO que potencia la transfección, la viabilidad celular y la expresión de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula HEK293
Formato Kit
Tipo de muestra ADN plasmídico
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfección basada en lípidos, transfección transitoria
Línea de productos Expi293 PRO
Tipo de producto Kit de transfección
Pureza Calidad para cultivo celular
Cantidad Para transfección de 50 l
Suficiente para Para transfección de 50 l