Learn More
Gibco™ Expi293™ Kit de sistema de expresión PRO
Código de producto. 31337525 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit de inicio
Código de producto. Cantidad
31337525 1 kit de inicio
1 options
Código de producto. 31337525 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A40003643
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El Expi293 El sistema de expresión PRO permite una producción de proteínas rápida y de alto rendimiento a partir de células HEK293. Diseñado para la eficiencia y la escalabilidad, ofrece una expresión superior de proteínas complejas con un flujo de trabajo simplificado y fácil de automatizar.
El Gibco Expi293 El sistema de expresión PRO es una solución completa para la producción rápida y de alto rendimiento de proteínas a partir de células HEK293. Es un sistema de expresión totalmente integrado diseñado para ofrecer mayores rendimientos de una variedad más amplia de proteínas, incluidas —proteínas desafiantes y de bajo rendimiento, —con una velocidad y eficiencia excepcionales y un protocolo fácil de automatizar. La producción de proteínas cada vez más complejas con mayores rendimientos y mayor capacidad de procesamiento es fundamental para acelerar los avances en las aplicaciones de investigación de proteínas y el desarrollo de fármacos.
El Expi293 Las características del sistema PRO Expression incluyen:
  • Desbloquear nuevos objetivos proteicos; expresar proteínas desafiantes y de bajo rendimiento
  • Rendimientos proteicos excepcionales; aumento múltiple en los rendimientos —proteicos hasta 5 g/L
  • Rentable; el menor costo/mg
  • Producción rápida de proteínas recombinantes en tan sólo 2 a –4 días
  • Alto rendimiento y compatible con automatización
  • Cultivos de alta densidad de Expi293 Células PRO que dan como resultado más células expresadas por mililitro de cultivo
  • Reducir reactivos, material plástico y mano de obra en 3 veces
  • Plegamiento nativo y modificación postraduccional de proteínas expresadas en mamíferos
  • Expresión escalable de < 1 mL a > 10 litros
Los componentes incluidos en el Expi293 El kit del sistema PRO Expression System incluye: dos viales de congelado Expi293 Células PRO, un litro de Expi293 PRO Expression Medium, uno Expi293 Kit de Transfección PRO suficiente para transfectar 1 litro de cultivo, Opti-Plex Tampón de complejación y un vector de control positivo que expresa anticuerpos. Todos los componentes de la Expi293 Los sistemas PRO Expression también están disponibles para compra individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Expi293 PRO
Tipo de célula HEK293
Formato Kit
Promotor pcDNA™ 3.4
Transfection Technique Transfección basada en lípidos, transfección transitoria
Especie Humano
Tipo de producto Kit de sistema de expresión
Cantidad 1 kit de inicio
Esterilidad Estéril