Learn More
Gibco™ Expi293™ Medio de expresión PRO
Código de producto. 31337532 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31337532 10 L -
31337527 1 L -
31337531 6 x 1 L -
18856517 6 x 1 L paquete de 6
31337530 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31337532 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4000135503
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Expi293 El medio de expresión PRO favorece la producción rápida y de alto rendimiento de proteínas a partir de células HEK293. Diseñado para cultivos escalables de alta densidad con expresión consistente en una variedad de proteínas, incluidos objetivos complejos y de bajo rendimiento.
Gibco Expi293 PRO Expression Medium es un medio químicamente definido, libre de suero y libre de proteínas para el crecimiento y la transfección de células de riñón embrionario humano (HEK) 293 adaptadas a suspensión. Está diseñado específicamente como un componente central para soportar un cultivo de alta densidad de Expi293 Células PRO en el Expi293 Sistema de expresión PRO para la expresión transitoria escalable de proteínas.
  • Admite el crecimiento de cultivos de suspensión HEK 293 a densidades de más de 15 x 10^6 células/ml.
  • Medio de cultivo en suspensión sin suero compatible con la transfección
  • Ayuda a permitir la expresión sostenida y de alto nivel de cultivos transfectados transitoriamente de alta densidad, logrando rendimientos de hasta 5 g/L de proteína recombinante.
  • Apoya el crecimiento y la transfección de células HEK293 en formatos de cultivo de 1 mL a 10 L
  • No contiene rojo fenol
Expi293 El medio de expresión PRO está formulado con reactivo GlutaMAX-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una alta reproducibilidad y fiabilidad entre lotes. Expi293 El medio de expresión PRO no contiene componentes de origen humano ni animal. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células 293 (HEK)
Tipo de célula Células renales embrionarias
Clasificación Sin material de origen animal, Con definición química, Sin proteínas, Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expresión
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol
Línea de productos Expi293 PRO
Cantidad 10 L
Contenido y almacenamiento Conservar en un lugar oscuro, entre +2 °C y +8 °C.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.