Descripción
Expi293 Las células PRO se derivan de la línea celular HEK 293 y son un componente central del Expi293 Sistema de Expresión PRO. Se mantienen en cultivo en suspensión y crecen hasta alcanzar una alta densidad en Expi293 Medio de expresión PRO. Expi293 Las células PRO son altamente transfectables y generan rendimientos de proteínas superiores en comparación con las líneas celulares HEK 293 estándar en la expresión de proteínas transitorias.
Atributos de Expi293 Las células PRO incluyen:
- Células de cultivo en suspensión preadaptadas a Expi293 Medio de expresión PRO
- Niveles de expresión de proteínas más elevados que otras células HEK 293 adaptadas a Expi293 Medio de expresión PRO
- Crecimiento celular más rápido y viabilidad de cultivo más alta que las células HEK 293 adaptadas a la suspensión estándar
- Rendimiento de expresión transitoria consistente durante 40 pasajes más allá de la descongelación
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a una concentración de 1 x 10 7 células viables/ml. Expi293 Medio de expresión PRO y 10% DMSO. Las células deben descongelarse directamente en Expi293 Medio de expresión PRO. El paquete múltiple de seis viales elimina la necesidad de ampliar y reabastecer las células en el laboratorio.
Las células normalmente se cultivan en matraces sobre una plataforma de agitación en una incubadora de cultivo celular con CO2 humidificado. Sin embargo, las culturas son escalables a partir de volúmenes de < 1 mL en placas multipocillo para > 10 L en biorreactores. La recolección de proteínas se puede realizar entre 2 –y 7 días después de la transfección, dependiendo de la proteína expresada. Para la expresión de anticuerpos recombinantes, la cosecha se realiza normalmente entre 4 y 7 –días después de la transfección. No hay necesidad de un suplemento de medio de cultivo o dispensación en lotes durante la expresión.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 107 células/mL, almacenar en nitrógeno líquido |
| Age | Embrionario |
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Tipo de célula | Riñón (embrionario) |
| Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
| Formulario | Crioconservado |
| Sexo | Mujer |
| Especie | Humano |
| Tissue | Tejido renal embrionario humano |
| Formato | Viales |
| Mostrar más |