Learn More
Gibco™ Expi293™ Células PRO
Código de producto. 31337526 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
6 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
31337526 1 mL
31337533 6 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31337526 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A40001140
 Artículo restringido
En stock
Expi293 Las células PRO son una línea de células HEK293 de próxima generación para una expresión de proteínas rápida y de alto rendimiento. Admiten un rendimiento sólido y escalable en una amplia gama de proteínas y formatos con una cinética de crecimiento mejorada y una consistencia de expresión de hasta 40 pasajes.
Expi293 Las células PRO se derivan de la línea celular HEK 293 y son un componente central del Expi293 Sistema de Expresión PRO. Se mantienen en cultivo en suspensión y crecen hasta alcanzar una alta densidad en Expi293 Medio de expresión PRO. Expi293 Las células PRO son altamente transfectables y generan rendimientos de proteínas superiores en comparación con las líneas celulares HEK 293 estándar en la expresión de proteínas transitorias.
Atributos de Expi293 Las células PRO incluyen:
  • Células de cultivo en suspensión preadaptadas a Expi293 Medio de expresión PRO
  • Niveles de expresión de proteínas más elevados que otras células HEK 293 adaptadas a Expi293 Medio de expresión PRO
  • Crecimiento celular más rápido y viabilidad de cultivo más alta que las células HEK 293 adaptadas a la suspensión estándar
  • Rendimiento de expresión transitoria consistente durante 40 pasajes más allá de la descongelación
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a una concentración de 1 x 10 7 células viables/ml. Expi293 Medio de expresión PRO y 10% DMSO. Las células deben descongelarse directamente en Expi293 Medio de expresión PRO. El paquete múltiple de seis viales elimina la necesidad de ampliar y reabastecer las células en el laboratorio.
Las células normalmente se cultivan en matraces sobre una plataforma de agitación en una incubadora de cultivo celular con CO2 humidificado. Sin embargo, las culturas son escalables a partir de volúmenes de < 1 mL en placas multipocillo para > 10 L en biorreactores. La recolección de proteínas se puede realizar entre 2 –y 7 días después de la transfección, dependiendo de la proteína expresada. Para la expresión de anticuerpos recombinantes, la cosecha se realiza normalmente entre 4 y 7 –días después de la transfección. No hay necesidad de un suplemento de medio de cultivo o dispensación en lotes durante la expresión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 107 células/mL, almacenar en nitrógeno líquido
Age Embrionario
Línea de células 293 (HEK)
Tipo de célula Riñón (embrionario)
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Formulario Crioconservado
Sexo Mujer
Especie Humano
Tissue Tejido renal embrionario humano
Formato Vial
Línea de productos Expi293 PRO
Tipo de producto Células HEK293
Cantidad 1 mL