Learn More
Gibco™ Kit de etiquetado de proteínas Expi293™ Met (–)
Código de producto. 17114719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
17114719 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17114719 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A41249
El kit de etiquetado de proteínas Expi293 Met (-) incluye el medio de expresión Expi293 (-) y el kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (-) para la expresión rápida y transitoria de alta producción de proteínas de las células Expi293F para aplicaciones en las que se desea el etiquetado de residuos de metionina en proteínas
Los componentes del kit se formulan específicamente sin metionina, lo que permite a los usuarios añadir metionina etiquetada de su elección.
Características:
  • Medio sin metionina y formulaciones potenciadoras de transfección
  • Una producción de proteínas entre 2 y 10 veces mayor en comparación con otros reactivos de transfecciones utilizados para cultivos celulares de alta densidad de 293
  • El mismo protocolo de transfección transitoria que el kit de transfección ExpiFectamine 293
  • Transfección escalable de pequeña a gran escala, manteniendo la producción de proteínas volumétricas equivalentes
Diseñado específicamente para integrarse fácilmente con otros componentes del sistema de expresión Expi293, incluidas las células Expi293F y el medio de expresión Expi293
Componentes incluidos:
  • 1 l de medio de expresión (–) Expi293 Met
  • 1 kit de transfección ExpiFectamina 293 Met (–) suficiente para transfeccionar 1 l de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de proteínas
Cantidad 1 kit
Suficiente para Producción de proteínas
Contenido y almacenamiento
  • Reactivo de transfección ExpiFectamine 293 de 3 x 0,9 ml; almacenar de 2 °a 8 °C
  • 5 ml de potenciados ExpiFectamine 293 1; almacenar de 2 °C a 8 °C
  • 50 ml de potenciador ExpiFectamine 293 Met (–) 2; almacenar de 2 °C a 8 °C
  • Tampón de complexación Opti-Plex de 100 ml, almacenar de 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
  • Medio de expresión de 1 l EXPI293 Met (–), almacenar de 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de productos Expi293F