Learn More
Gibco™ Kit de sistema de expresión Expi293™ Inducible
Código de producto. 16396395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16396395 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16396395 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A39252
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El kit del sistema de expresión inducible GnTI Expi293 forma parte de la plataforma Expi293 para la expresión rápida y transitoria de proteínas de alta producción de células de mamíferos 293
  • El kit del sistema se centra en las células Expi293F diseñadas que no tienen actividad de N-acetilglucosaminiltransferasa I (GnTI), y que, por tanto, carecen de complejos N-glicanos. Además, estas células expresan de forma estable la proteína represora de tetraciclina (TetrR), lo que permite la expresión de proteínas reguladas con tetraciclina
  • La línea celular inducible GnTI Expi293F se estableció mediante la inactivación selectiva del gen GnTI y la integración estable del plásmido regulador pcDNA6/TR, que codifica el gen TetR bajo el control del promotor del CMV humano en células parentales Expi293F
  • Esta línea celular es una herramienta útil para la expresión inducible a la tetraciclina de alta producción de expresión de proteínas recombinantes homogéneamente glicosiladas.
Características:
  • N-glicosilación homogénea de proteínas expresadas
  • Expresión de proteínas inducible por tetraciclina con niveles de expresión basal extremadamente bajos
  • Rendimiento proteínas equivalente al de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
  • Vector de expresión pcDNA5/TO para la expresión regulada por tetraciclina del gen de interés
  • Suspensión, cultivo de alta densidad de células inducibles GnTI Expi293F en medio de expresión Expi293
  • Transfección transitoria de alta eficiencia utilizando el reactivo ExpiFectamine 293 en combinación con potenciadores de transfección especializados
Componentes incluidos:
  • 1 vial de células inducibles Expi293F GnTI congeladas
  • 1 l de medio de expresión Expi293
  • 1 kit de transfección ExpiFectamina 293 suficiente para transfeccionar 1 l de cultivo,
  • Tampón de complexación Opti-Plex de 100 ml
  • 1  kit de limpieza de glicanos PNGasa F
  • 1 kit de vector de expresión de mamíferos pcDNA5/TO
  • 500 mg de clorhidrato de tetraciclina
  • Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Los componentes del sistema de expresión inducible Expi293 también están disponibles para su compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de entrega Transfección
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento • Células inducibles GnTI Expi293F (1 x 107 células/vial), almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor
• 1 l de medio de expresión Expi293, almacenar a 2–8 °C (proteger de la luz)
• Kit de transfección ExpiFectamine 293 para1 l de cultivo, almacenar a 2–8 °C
• 100 ml de tampón de complexación Opti-Plex, almacenar a 2
8 •C (proteger de la luz)°µ Kit de limpieza de glicanos PNGasa F, almacenar a - 20 –C
• Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP, almacenar a 2–8 °C o almacenamiento a largo plazo a - 20 °C.
• 500 mg de clorhidrato de tetraciclina, almacenar a -20 °C
• vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP, almacenar a 2–8 °C o almacenar a largo plazo a -20 °C
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de células Expi293F™
Línea de productos Expi293
Para utilizar con (aplicación) Producción de proteínas
Promotor CMV/TO