Learn More
Gibco™ Kit de sistema de expresión Expi293™ Inducible
Código de producto. 16386395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16386395 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16386395 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A39251
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El kit del sistema de expresión inducible Expi293 forma parte de la plataforma Expi293 para la expresión rápida y transitoria de proteínas de alto rendimiento de células de mamíferos 293.
  • El kit del sistema se centra en las células Expi293F diseñadas que expresan de forma estable la proteína represora de tetraciclina (TetrR), lo que permite la expresión de proteínas reguladas por tetraciclina
  • La línea celular inducible se estableció mediante la integración estable del plásmido regulador pcDNA6/TR, que codifica el gen TetrR bajo el control del promotor humano del CMV
  • Esta línea celular es una herramienta útil para la tetraciclina-inducible de alto rendimiento de expresión de proteínas recombinantes
Características:
  • Expresión de proteínas inducible por tetraciclina con niveles de expresión basal extremadamente bajos
  • Rendimiento proteínas equivalente al de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
  • Vector de expresión pcDNA5/TO para la expresión regulada por tetraciclina del gen de interés
  • Suspensión, cultivo de alta densidad de células inducibles Expi293F en medio de expresión Expi293
  • Transfección transitoria de alta eficiencia utilizando el reactivo ExpiFectamine 293 en combinación con potenciadores de transfección especializados
Componentes incluidos:
  • 1 vial de células inducibles congeladas Expi293F
  • 1 l de medio de expresión Expi293
  • 1 kit ExpiFectamina 293 de transfección suficiente para transfeccionar 1 l de cultivo
  • Tampón de complexación Opti-Plex de 100 ml
  • 1 kit de vector de expresión de mamíferos pcDNA5/TO
  • 500 mg de clorhidrato de tetraciclina
  • Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Los componentes del sistema de expresión inducible Expi293 también están disponibles para su compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de sistema de expresión inducible
Tipo de entrega Transfección
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento • Células inducibles Expi293F (1x107 células/vial), almacenar en fase de vapor nitrógeno líquido
• 1 l de medio de expresión Expi293, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)
• Kit de transfección ExpiFectamine 293 1 l de cultivo, almacenar entre 2–8 °C
• 100 ml de tampón de complexación Opti-Plex, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)
• 20 µg de vector de expresión de mamíferos pcDNA5/TO, almacenar entre 2–8 °C o almacenamiento a largo plazo a -20 °C.
• Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP, almacenar a 2–8 °C o almacenamiento a largo plazo a -20 °C.
• 500 mg de clorhidrato de tetraciclina, almacenar a -20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Material de partida ADN
Línea de células Expi293F™
Línea de productos Expi293
Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas
Promotor CMV⁄TO