Learn More
Gibco™ Kit de sistema de expresión Expi293™ GnTI
Código de producto. 16366395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16366395 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16366395 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A39250
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit del sistema de expresión GnTI Expi293 forma parte de la plataforma Expi293 para la expresión rápida y transitoria de proteínas de alta producción de células de mamíferos 293.
El kit del sistema se centra en las células Expi293F diseñadas que no tienen actividad N-acetilglucosaminiltransferasa I (GnTI) y que, por lo tanto, carecen de complejos N-glicanos. La línea celular se estableció mediante la inactivación selectiva del gen GnTI en las células parentales Expi293F. Esta línea celular es una potente herramienta para la expresión de alta producción de proteínas recombinantes homogéneamente glicosiladas.
Características:
  • N-glicosilación homogénea de proteínas expresadas
  • Producción de proteínas equivalente a la de las células parentales Expi293F: hasta 1 g/l
  • Producción de proteínas significativamente mayor que la de otras líneas celulares alternativas HEK293 GnTI-
  • Suspensión, cultivo de alta densidad de células GnTI Expi293F en medio de expresión Expi293
  • Transfección transitoria de alta eficiencia utilizando el reactivo ExpiFectamine 293 en combinación con potenciadores de transfección especializados
Componentes incluidos:
  • 1 vial de células Expi293F GnTI- congeladas
  • 1 l de medio de expresión Expi293
  • 1 kit ExpiFectamina 293 de transfección suficiente para transfeccionar 1 l de cultivo
  • Tampón de complexación Opti-Plex de 100 ml
  • 1 kit de limpieza de glicanos PNGasa F
  • Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP
Los componentes del sistema de expresión Expi293 GnTI- también están disponibles para su compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de entrega Transfección
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento • Células GnTI Expi293F (1 x 107 células/vial), almacenar en fase de vapor nitrógeno líquido
• 1 l de medio de expresión Expi293, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)
• Kit de transfección ExpiFectamine 293 1 l de cultivo, almacenar entre 2–8 °C
• 100 ml de tampón de complexación Opti-Plex, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)
• Kit de limpieza de glicanos PNGasa F, almacenar a - 20 °C
• Vector de control positivo pRABBIT IgG IRES-EmGFP, almacenar a 2–8 °C o almacenar a largo plazo a - 20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Línea de células Expi293F™
Línea de productos Expi293
Para utilizar con (aplicación) Producción de proteínas