Learn More
Gibco™ Medio de expresión Expi293™
Código de producto. p-7075864 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
6 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490694 10 L 10 litros
15400704 20 L 20 litros
13469756 1000 mL 1 litro
13489756 6 x 1 L 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15490694 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1435103
Medio de expresión Expi293™
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
El medio de expresión Expi293™ es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas para el crecimiento y la transfección de células renales embrionarias humanas (HEK) 293 adaptadas a suspensiones. Se ha diseñado de forma específica como un componente básico para facilitar el cultivo de alta densidad de células Expi293F™ en el sistema de expresión Expi293™ para la expresión de proteínas transitoria ampliable.
  • Apoya el crecimiento de cultivos de suspensión 293 a densidades de más de 1,5 x 10^7 células/ml
  • El medio de cultivo en suspensión sin suero compatible con la transfección permite obtener una eficacia de transfección de más del 70 % mediante el reactivo de transfección ExpiFectamine™
  • Permite una expresión de alto nivel uniforme de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 gramo por litro de proteína recombinante
  • Facilita el crecimiento y la transfección de células 293 en formatos de cultivo inferiores a 1 ml en placas multipocillo a más de 10 l en biorreactores desechables
  • No contiene rojo de fenol
    El medio de expresión Expi293™ se formula con reactivo GlutaMAX™-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio de expresión Expi293™ no contiene ningún componente de origen humano o animal. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células Expi293F™
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio de expresión
    Con aditivos GlutaMAX
    Sin aditivos Sin rojo fenol
    Línea de productos Expi293
    Cantidad 10 L
    Contenido y almacenamiento Una bolsa universal de 10 l
    Almacenar en la oscuridad entre 2 y 8°C.
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Título del producto
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.