Learn More
Gibco™ Medio de expresión Expi293™
Descripción
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
El medio de expresión Expi293™ es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas para el crecimiento y la transfección de células renales embrionarias humanas (HEK) 293 adaptadas a suspensiones. Se ha diseñado de forma específica como un componente básico para facilitar el cultivo de alta densidad de células Expi293F™ en el sistema de expresión Expi293™ para la expresión de proteínas transitoria ampliable.
- Apoya el crecimiento de cultivos de suspensión 293 a densidades de más de 1,5 x 10^7 células/ml
- El medio de cultivo en suspensión sin suero compatible con la transfección permite obtener una eficacia de transfección de más del 70 % mediante el reactivo de transfección ExpiFectamine™
- Permite una expresión de alto nivel uniforme de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 gramo por litro de proteína recombinante
- Facilita el crecimiento y la transfección de células 293 en formatos de cultivo inferiores a 1 ml en placas multipocillo a más de 10 l en biorreactores desechables
- No contiene rojo de fenol
El medio de expresión Expi293™ se formula con reactivo GlutaMAX™-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio de expresión Expi293™ no contiene ningún componente de origen humano o animal. El medio no se recomienda para cultivos celulares adherentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, células FreeStyle™ 293-F, 293F |
| Tipo de célula | Células renales embrionarias |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de expresión |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | GlutaMAX, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Glucosa, Piridoxina HCl |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin hipoxantina, Sin timidina, Sin insulina, Sin vitamina A, Sin 2-mercaptoetanol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4-Isopropoxybenzoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.