Learn More
Gibco™ Medio de expresión Expi293™
Código de producto. 13469756 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
6 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13469756 1000 mL 1 litro
15490694 10 L 10 litros
15400704 20 L 20 litros
13489756 6 x 1 L 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13469756 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1435101
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio de expresión Expi293™
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
El medio de expresión Expi293™ es un medio definido químicamente, sin suero y sin proteínas para el crecimiento y la transfección de células renales embrionarias humanas (HEK) 293 adaptadas a suspensiones. Se ha diseñado de forma específica como un componente básico para facilitar el cultivo de alta densidad de células Expi293F™ en el sistema de expresión Expi293™ para la expresión de proteínas transitoria ampliable.
  • Apoya el crecimiento de cultivos de suspensión 293 a densidades de más de 1,5 x 10^7 células/ml
  • El medio de cultivo en suspensión sin suero compatible con la transfección permite obtener una eficacia de transfección superior al 70 % mediante el reactivo de transfección ExpiFectamine™.
  • Permite una expresión de alto nivel uniforme de cultivos de alta densidad transfectados transitoriamente, lo que supone alcanzar rendimientos de hasta 1 gramo por litro de proteína recombinante
  • Facilita el crecimiento y la transfección de células 293 en formatos de cultivo inferiores a 1 ml en placas multipocillo a más de 10 l en biorreactores desechables.
  • No contiene rojo de fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, células FreeStyle™ 293-F, 293F
Tipo de célula Células renales embrionarias
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expresión
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Glucosa, Piridoxina HCl
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin hipoxantina, Sin timidina, Sin insulina, Sin vitamina A, Sin 2-mercaptoetanol
Línea de productos Expi293
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas < 1 EU/mL
Formato Frasco(s)
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Sales inorgánicas Calcio, magnesio, fosfato de sodio
Osmolalidad 275-295 mOsm/kg
Grado de pureza o calidad Calidad para cultivo celular
Contenido y almacenamiento Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2°C a 8°C
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Sistema de expresión Expi293F™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Expi293 Expression Medium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.