Learn More
CELLPATH EXPERT MEDIO DE MONTAJE XTF
Código de producto. 30226295
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
4 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30226295 4 x 250 mL paquete de 4
30226294 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226295 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor SEA190400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.73€
    68.98€ / paquete de 4
    Ahorro 102.75€
    59% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
ExPert XTF es un medio de montaje libre de xileno y tolueno que se utiliza para cubrir y preservar de forma permanente secciones delgadas de tejido teñido. Al estar libre de xileno y tolueno (ambos pueden ser cancerígenos), XTF proporciona mayor seguridad al usuario final.
  • El índice de refracción es similar al de ExPert, siendo cercano al del vidrio a +20 °C.
  • Ventajas clave:
  • Seguro para el usuario final, ya que no contiene xileno ni tolueno.
  • Adecuado para el recubrimiento manual y automatizado.
Especificaciones
Tipo de producto Medio de montaje
Tipo de reactivo Solución de montaje
Volumen (métrico) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ExPert XTF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol