Learn More
CELLPATH EXPERT MEDIO DE MONTAJE
Código de producto. 30226292
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
4 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30226292 1 L 1 litro
30226293 4 x 250 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226292 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor SEA160000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.80€
    64.59€ / 1 litros
    Ahorro 96.21€
    59% Descuento
 Artículo restringido
ExPert es un medio a base de xileno que se utiliza para el montaje y posterior conservación de muestras en portaobjetos. Al ser un medio de secado rápido, permite a los usuarios examinar rápidamente los portaobjetos dentro del laboratorio.
  • ExPert posee excelentes cualidades de almacenamiento a largo plazo y no muestra decoloración del espécimen montado después de años de archivo.
  • El índice de refracción es equivalente al del producto líder del mercado, siendo cercano al del vidrio +20 °C. Se ha optimizado la viscosidad para reducir la formación de burbujas de aire y aumentar al mismo tiempo la claridad del medio.
  • Ventajas clave:
  • Secado rápido
  • Adecuado para el recubrimiento manual y automatizado.
  • Índice de refracción equivalente a los equivalentes líderes del mercado
  • La viscosidad está optimizada para reducir las burbujas de aire y aumentar la claridad.
Especificaciones
Tipo de producto Medio de montaje
Tipo de reactivo Solución de montaje
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ExPert Mounting Medium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene